Ampicilina trihidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J66514.14 J66514.22 J66514.36
J66514.14EA 72.9 EUR
J66514.14 J66514.22 J66514.36
Ampicilina trihidrato
Ampicilina trihidrato
Ampicillin is lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure.
Commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
White powder
Soluble in water. Practically insoluble in ethanol
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Pto. Ebullición: 684 °C
Pto. de fusión: 208 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00072036
Núm. CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7