Apramycin sulphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J66616.03 J66616.09
J66616.03EA 70.7 EUR
J66616.03 J66616.09
Apramycin sulphate
Apramycin sulphate
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
  • Pale yellow powder
Soluble in water at 25mg/ml
Formula: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄
Pto. Ebullición: 823 °C
Pto. de fusión: 168 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06200257
Núm. CAS: 65710-07-8
EINECS: 265-890-7