oxolinic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J66637.06
J66637.14
J66637.06EA
112
EUR
J66637.06
J66637.14
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 14698-29-4
Molecular Formula: C13H11NO5
Formula Weight: 261.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Targets gram negative bacteria
Formula:
C₁₃H₁₁NO₅ Pto. Ebullición: 473 °C Pto. de fusión: 314…316 °C (desc.) Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00056775 Núm. CAS: 14698-29-4 EINECS: 238-750-8 Índice Merck: 14,6965 |