Dimetil sulfóxido, Bioreagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
DMSO
J66650.AD
J66650.AE
J66650.AK
J66650.ADEA
62.3
EUR
J66650.AD
J66650.AE
J66650.AK
Dimetil sulfóxido, Bioreagent
Dimetil sulfóxido
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: C2H6OS
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.4790
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Clear, Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
MDL No.: MFCD00002089
Applications: Suitable for biotechnology applications such as peptide and oligonucleotide synthesis. This product is not sterile.
Formula:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Pto. Ebullición: 189 °C Pto. de fusión: 18.4 °C Densidad: 1.101 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002089 Núm. CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Índice Merck: 13,03285 |