Ácido giberélico 90% A4+A7
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furano-4-carboxílico
J66661.03 J66661.06
J66661.03EA 145 EUR
J66661.03 J66661.06
Ácido giberélico 90% A4+A7
Ácido giberélico
Purity: 90%
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Flash Point: >110 °C
Physical Form: Powder
Boiling Point: 582°
Solubility: Soluble in methanol, ethanol, or acetone. Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Formula: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Pto. Ebullición: 582 °C
Pto. de fusión: 234
Pto. de inflamación: >110 °C(230 °F)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00079329
Núm. CAS: 77-06-5
Índice Merck: 13,04430