Potasio peroxodisulfato 99.0% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato
J66672.14
J66672.22
J66672.14EA
45.5
EUR
J66672.14
J66672.22
Potasio peroxodisulfato 99.0% para electroforesis
Potasio peroxodisulfato
Purity: 99.0%
CAS No.: 7727-21-1
Molecular Formula: K2S2O8
Formula Weight: 270.31
Physical Form: Crystalline
Density: 2.477
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
UN No.: UN1492
MDL No.: MFCD00011386
Formula:
K₂S₂O₈ Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2,477 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011386 Núm. CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,7656 |