Picloram 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic Acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic Acid
Purity: 95%
CAS No.: 1918-02-1
Molecular Formula: C6H3Cl3N2O2
Formula Weight: 241.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA)
Formula:
C₆H₃Cl₃N₂O₂ MW: 241.45 g/mol Pto. Ebullición: 421 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00012101 Núm. CAS: 1918-02-1 EINECS: 217-636-1 |