N,N'-Metilendiacrilamida 99+% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
J66710.14
J66710.22
J66710.30
J66710.14EA
74.5
EUR
J66710.14
J66710.22
J66710.30
N,N'-Metilendiacrilamida 99+% para electroforesis
N,N'-Metilendiacrilamida
Purity: 99+%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Physical Form: Powder
Density: 1.235
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ MW: 154.17 g/mol Pto. Ebullición: 125 Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1.235 Pto. de inflamación: 138 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008625 Núm. CAS: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |