Sulphamonomethoxine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulphonamide, N-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulphanilamide
Purity: 98%
CAS No.: 1220-83-3
Molecular Formula: C11H12N4O3S
Formula Weight: 280.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: A bacteriostatic sulfonamide antibiotic which acts as a folic acid synthesis inhibitor
Formula:
C₁₁H₁₂N₄O₃S MW: 280,30 g/mol Pto. Ebullición: 513 °C Pto. de fusión: 203…206 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00063466 Núm. CAS: 1220-83-3 |