2-Mercaptoetanol 98+% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: C2H6OS
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.114
Sensitivity: Air Sensitive; Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
UN No.: UN2966
MDL No.: MFCD00004890
Formula:
HSCH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 156…158 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 1,114 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004890 Núm. CAS: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,5869 |