Ascomycin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J66751.MB J66751.MC
J66751.MBEA 242 EUR
J66751.MB J66751.MC
Ascomycin 95%
Ascomycin
An analog of tacrolimus (FK-506). Ascomycin is an inhibitor of PP2 and it is potent immunosuppressive agent that could be used as a potential therapeutic agent for autoimmune diseases.
  • White
Soluble in DMSO at 65mg/ml; soluble in ethanol at 50mg/m; with warming. Very poorly soluble in water
Formula: C₄₃H₆₉NO₁₂
Pto. Ebullición: 868 °C
Pto. de fusión: 156…160 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06198665
Núm. CAS: 104987-12-4