Pirazinamida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 98-96-4
Molecular Formula: C5H5N3O
Formula Weight: 123.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₅H₅N₃O Pto. de fusión: 189…191 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00006132 Núm. CAS: 98-96-4 EINECS: 202-717-6 Índice Merck: 14,7956 |