Crocein scarlet 7B 70% Dye
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
C.I. 27165, Acid Red 71
J66876.03
J66876.06
J66876.14
J66876.03EA
28.3
EUR
J66876.03
J66876.06
J66876.14
Crocein scarlet 7B 70% Dye
Crocein scarlet 7B
CAS No.: 6226-76-2
Molecular Formula: C24H18N4Na2O7S2
Formula Weight: 584.53
Physical Form: Powder
Appearance: Red
Melting Point: 181-188°
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00056588
Formula:
C₂₄H₁₈N₄Na₂O₇S₂ MW: 584.53 g/mol Pto. de fusión: 181…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056588 Núm. CAS: 6226-76-2 |