Ampicilina 100 mg/ml aqueous solution Ready-to-Use
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Filter 0,2 um
J66972.AB J66972.AC
J66972.ABEA 129 EUR
J66972.AB J66972.AC
Ampicilina 100 mg/ml aqueous solution Ready-to-Use
Ampicilina
Pale yellow liquid
  • Light sensitive
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₄S
MW: 349.4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005175
Núm. CAS: 69-53-4
EINECS: 200-708-1