Florfenicol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 73231-34-2
Molecular Formula: C12H14Cl2FNO4S
Formula Weight: 358.21
Flash Point:
Applications: A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Formula:
C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S Pto. Ebullición: 618 °C Pto. de fusión: 152…156 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00864834 Núm. CAS: 73231-34-2 Índice Merck: 14,4109 |