Bicina 99+% Electrophoresis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
J67087.14
J67087.22
J67087.14EA
97.1
EUR
J67087.14
J67087.22
Bicina 99+% Electrophoresis
N,N-Bis(2-hidroxietil)glicina
Purity: 99+%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
MDL No.: MFCD00004295
Formula:
C₆H₁₃NO₄ MW: 163.17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 191 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004295 Núm. CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 Índice Merck: 14,1201 |