Plata 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanopartículas 40 nm (Abs. 416 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67090.AC J67090.AE
J67090.ACEA 108 EUR
J67090.AC J67090.AE
Plata 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanopartículas 40 nm (Abs. 416 nm)
Plata
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
Índice Merck: 12,08647