Oro supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer estabilizado, nanopartículas 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67095.AC
J67095.AE
J67095.ACEA
112
EUR
J67095.AC
J67095.AE
Oro supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer estabilizado, nanopartículas 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Oro
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red to pink
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003436 Núm. CAS: 7440-57-5 |