Ácido bórico ≥99.5% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
J67202.A1
J67202.A7
J67202.36
J67202.A1EA
88.2
EUR
J67202.A1
J67202.A7
J67202.36
Ácido bórico ≥99.5% para electroforesis
Ácido bórico
Purity: 99.5% min
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Physical Form: Powder
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec
Beilstein Reference: 1697939
MDL No.: MFCD00011337
Formula:
B(OH)₃ Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Densidad: 1,435 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011337 Núm. CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Índice Merck: 14,1336 |