Formamida ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Carbamaldehyde
J67206.AE
J67206.AK
J67206.AEEA
69.7
EUR
J67206.AE
J67206.AK
Formamida ≥99.5%, grado ultrapuro
Formamida
Purity: 99.5% min
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Clear, Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
MDL No.: MFCD00007941
Formula:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 1.134 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007941 Núm. CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Índice Merck: 13,04261 |