Plata 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanopartículas 30 nm (Abs. 410 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67207.AC
J67207.AE
J67207.ACEA
104
EUR
J67207.AC
J67207.AE
Plata 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanopartículas 30 nm (Abs. 410 nm)
Plata
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 |