Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanopartículas 10 nm reactant-free OD1 (Abs. 520 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67238.AC
J67238.AE
J67238.ACEA
134
EUR
J67238.AC
J67238.AE
Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanopartículas 10 nm reactant-free OD1 (Abs. 520 nm)
Oro
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003436 Núm. CAS: 7440-57-5 |