Cloroformo para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.446
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 61°
Beilstein Reference: 1731042
UN No.: UN1888
MDL No.: MFCD00000826
Formula:
CHCl₃ Pto. Ebullición: 61 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 1,492 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000826 Núm. CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2141 |