Plata 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanopartículas 80 nm (Abs. 457 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67252.AC
J67252.AE
J67252.ACEA
104
EUR
J67252.AC
J67252.AE
Plata 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanopartículas 80 nm (Abs. 457 nm)
Plata
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag MW: 107.87 g/mol Pto. Ebullición: 2212 Pto. de fusión: 962 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 Índice Merck: 12,08647 |