3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) para electroforesis
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
CHAPS
J67359.06
J67359.09
J67359.14
J67359.06EA
187
EUR
J67359.06
J67359.09
J67359.14
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) para electroforesis
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
CAS No.: 75621-03-3
Molecular Formula: C32H58N2O7S
Formula Weight: 614.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 156-158°
MDL No.: MFCD00012116
Formula:
C₃₂H₅₈N₂O₇S MW: 614,89 g/mol Pto. de fusión: 156…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081083 Núm. CAS: 75621-03-3 |