N-Octil β-D-glucopiranósido 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Octil β-D-glucopiranósido
J67390.03
J67390.06
J67390.09
J67390.03EA
83.1
EUR
J67390.03
J67390.06
J67390.09
N-Octil β-D-glucopiranósido 98+%
N-Octil β-D-glucopiranósido
Purity: 98+%
CAS No.: 29836-26-8
Molecular Formula: C14H28O6
Formula Weight: 292.37
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Melting Point: 103-104°
Beilstein Reference: 84118
Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00063288
Formula:
C₁₄H₂₈O₆ MW: 292,37 g/mol Pto. de fusión: 103…104 °C |
Número MDL:
MFCD00063288 Núm. CAS: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |