Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanopartículas 40 nm reactant-free OD1 (Abs. 530 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67421.AC
J67421.AE
J67421.ACEA
128
EUR
J67421.AC
J67421.AE
Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanopartículas 40 nm reactant-free OD1 (Abs. 530 nm)
Oro
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink to red
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003436 Núm. CAS: 7440-57-5 |