Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanopartículas 50 nm reactant-free OD1 (Abs. 535 nm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J67432.AE J67432.AC
J67432.AEEA 361 EUR
J67432.AE J67432.AC
Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanopartículas 50 nm reactant-free OD1 (Abs. 535 nm)
Oro
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5