Sodio dodecilsulfato (SDS) 99% para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
J67606.22
J67606.30
J67606.36
J67606.22EA
94.3
EUR
J67606.22
J67606.30
J67606.36
Sodio dodecilsulfato (SDS) 99% para biología molecular
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00036175
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Pto. de fusión: ∼206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036175 Núm. CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,8636 |