(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(dimethyl)sulphonium bromide
L00266.09 L00266.18
L00266.09EA 75.8 EUR
L00266.09 L00266.18
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide 98%
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 5187-82-6 Molecular Formula: CH3CH2O2CCH2S(CH3)2Br Formula Weight: 229.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 80° dec. Beilstein Reference: 4161472 MDL No.: MFCD00031604
Formula: CH₃CH₂O₂CCH₂S(CH₃)₂Br
MW: 229,14 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 80 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00830557
Núm. CAS: 5187-82-6
EINECS: 225-968-3