Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Di-tert-butyl Hydrazodiformate, Di-tert-butyl 1,2-Hydrazinedicarboxylate
L00280.06 L00280.14
L00280.06EA 62.3 EUR
L00280.06 L00280.14
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 16466-61-8 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 1794023 MDL No.: MFCD00015000
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₄
MW: 232,28 g/mol
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015000
Núm. CAS: 16466-61-8
EINECS: 240-512-3