2-Chloroacrylic acid ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L00350.04 L00350.09
L00350.04EA 82.8 EUR
L00350.04 L00350.09
2-Chloroacrylic acid ≥96%
2-Chloroacrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 598-79-8 Molecular Formula: C3H3ClO2 Formula Weight: 106.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 63-67° Beilstein Reference: 1098503 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00014336
Formula: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014336
Núm. CAS: 598-79-8
EINECS: 209-953-9
UN: 3261
ADR: 8,II