Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00461.06
L00461.14
L00461.06EA
29.7
EUR
L00461.06
L00461.14
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Purity: 97%
CAS No.: 54716-02-8
Molecular Formula: C10H17NO2
Formula Weight: 183.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 125-126°/0.8mm
Beilstein Reference: 1310113
MDL No.: MFCD00014097
Formula:
C₁₀H₁₇NO₂ Pto. Ebullición: 125…126 °C (0,8 mmHg) |
Número MDL:
MFCD00014097 Núm. CAS: 54716-02-8 EINECS: 259-303-3 |