tert-Nitrosobutane dimer ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00462.03
L00462.MD
L00462.03EA
97.1
EUR
L00462.03
L00462.MD
tert-Nitrosobutane dimer ≥98%
tert-Nitrosobutane dimer
Purity: 98+%
CAS No.: 6841-96-9
Molecular Formula: C8H18N2O2
Formula Weight: 174.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 88-92° subl.
MDL No.: MFCD00002065
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ Pto. de fusión: 88…92 °C (subl.) |
Número MDL:
MFCD00002065 Núm. CAS: 6841-96-9 |