Platino 10% on carbon, seca
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Platinium
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 51.2 EUR
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platino 10% on carbon, seca
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,7529