Tetraphenylphosphine imide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00496.03
L00496.06
L00496.03EA
54.2
EUR
L00496.03
L00496.06
Tetraphenylphosphine imide 97%
Tetraphenylphosphine imide
Purity: 97%
CAS No.: 2325-27-1
Molecular Formula: C24H20NP
Formula Weight: 353.40
Odour: Odourless
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 753032
MDL No.: MFCD00003044
Formula:
C₂₄H₂₀NP Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003044 Núm. CAS: 2325-27-1 EINECS: 219-039-1 |