N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 1H-imidazole-1-carboxylate, N-Boc-imidazole
L00506.06
L00506.14
L00506.06EA
29.5
EUR
L00506.06
L00506.14
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 49761-82-2
Molecular Formula: C8H12N2O2
Formula Weight: 168.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 44-48°
Beilstein Reference: 607792
MDL No.: MFCD00014497
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,20 g/mol Pto. de fusión: 44…48 °C |
Número MDL:
MFCD00014497 Núm. CAS: 49761-82-2 EINECS: 256-475-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)