Diethyl benzylidenemalonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00561.14
L00561.22
L00561.14EA
37.7
EUR
L00561.14
L00561.22
Diethyl benzylidenemalonate 98%
Diethyl benzylidenemalonate
Purity: 98%
CAS No.: 5292-53-5
Molecular Formula: C14H16O4
Formula Weight: 248.28
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 215…217 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 28…31 °C Densidad: 1,107 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009149 Núm. CAS: 5292-53-5 EINECS: 226-137-8 |