Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, 2-Bromo-2-methylmalonic Acid Diethyl Ester
L00575.14 L00575.22
L00575.14EA 77.1 EUR
L00575.14 L00575.22
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 29263-94-3 Molecular Formula: C8H13BrO4 Formula Weight: 253.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 105-106°/5mm Beilstein Reference: 1779673 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00009125
Formula: C₈H₁₃BrO₄
MW: 253,09 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,323
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009125
Núm. CAS: 29263-94-3
EINECS: 249-541-6
ADR: 8,II