S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00577.06
L00577.14
L00577.06EA
34.2
EUR
L00577.06
L00577.14
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine 98%
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine
Purity: 98%
CAS No.: 22236-45-9
Molecular Formula: C9H13NO3S2
Formula Weight: 247.34
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 2119329
MDL No.: MFCD00013922
Formula:
C₉H₁₃NO₃S₂ Pto. de fusión: 167…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013922 Núm. CAS: 22236-45-9 EINECS: 244-861-2 |