5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00733.03
L00733.06
L00733.03EA
82.3
EUR
L00733.03
L00733.06
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88210-96-2
Molecular Formula: C11H11NO4
Formula Weight: 221.22
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 202249
MDL No.: MFCD00015459
Formula:
C₁₁H₁₁NO₄ Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015459 Núm. CAS: 88210-96-2 |