Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
L00774.03
L00774.06
L00774.03EA
88.5
EUR
L00774.03
L00774.06
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 24985-85-1
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 150-151°
Beilstein Reference: 476925
MDL No.: MFCD00015458
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205.213 g/mol Pto. de fusión: 150…151 °C |
Número MDL:
MFCD00015458 Núm. CAS: 24985-85-1 EINECS: 246-554-9 |