Chelidamic acid hydrate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
L00782.03
L00782.06
L00782.03EA
34.5
EUR
L00782.03
L00782.06
Chelidamic acid hydrate 95%
Chelidamic acid hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 138-60-3
Molecular Formula: C7H5NO5.xH2O
Formula Weight: 183.12(anhy)
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00066478
Formula:
C₇H₅NO₅·xH₂O MW: 183,12 g/mol (anhy) Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066478 Núm. CAS: 138-60-3 EINECS: 205-335-8 |