Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (3,3-Diethoxyprop-1-yn-1-yl)benzene
L00872.06 L00872.14
L00872.06EA 36 EUR
L00872.06 L00872.14
Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal 98%
Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 6142-95-6 Molecular Formula: C6H5C≡CCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 204.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 99-100°/2mm Beilstein Reference: 2049715 MDL No.: MFCD00009238
Formula: C₆H₅CΞCCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 204.27 g/mol
Pto. Ebullición: 99…100 °C (2 mmHg)
Densidad: 0.991
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00009238
Núm. CAS: 6142-95-6
EINECS: 228-143-6