3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00873.09
L00873.18
L00873.09EA
80.2
EUR
L00873.09
L00873.18
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 82842-52-2
Molecular Formula: C9H12BrN
Formula Weight: 214.11
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₂BrN Pto. Ebullición: 153…155 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 34…38 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015476 Núm. CAS: 82842-52-2 |