Dibenzyl ketoxime ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00914.06
L00914.14
L00914.06EA
40.7
EUR
L00914.06
L00914.14
Dibenzyl ketoxime ≥98%
Dibenzyl ketoxime
Purity: 98+%
CAS No.: 1788-31-4
Molecular Formula: C15H15NO
Formula Weight: 225.29
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1965977
MDL No.: MFCD00015453
Formula:
C₁₅H₁₅NO MW: 225.29 g/mol Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015453 Núm. CAS: 1788-31-4 EINECS: 217-251-9 |