5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
L01004.06
L01004.14
L01004.06EA
86.8
EUR
L01004.06
L01004.14
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1552-94-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH=CHCHCO2H
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2042414
MDL No.: MFCD00014018
Formula:
C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H MW: 174,20 g/mol Pto. de fusión: 163…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014018 Núm. CAS: 1552-94-9 EINECS: 216-298-2 |