2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L01101.06 L01101.14
L01101.06EA 69.3 EUR
L01101.06 L01101.14
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014364
Núm. CAS: 1643-16-9