2-Fluorophenylurea 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01247.06
L01247.14
L01247.06EA
28.5
EUR
L01247.06
L01247.14
2-Fluorophenylurea 98%
2-Fluorophenylurea
Purity: 98%
CAS No.: 656-31-5
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 2803651
MDL No.: MFCD00014786
Formula:
C₇H₇FN₂O Pto. de fusión: 178…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014786 Núm. CAS: 656-31-5 EINECS: 211-513-6 |