2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
AI-4-88
L01339.03
L01339.06
L01339.03EA
23.2
EUR
L01339.03
L01339.06
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1137-68-4
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 151411
MDL No.: MFCD00005586
Formula:
C₁₂H₉N₃ MW: 195,23 g/mol Pto. de fusión: 221…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005586 Núm. CAS: 1137-68-4 EINECS: 214-508-7 |